Níquel (II) cloruro hexahidrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de níquel hexahidrato
193570050 193570250 193571000
ACRO193570050EA 89.5 EUR
ACRO193570050 ACRO193570250 ACRO193571000
Níquel (II) cloruro hexahidrato 99.999% (trace metals basis)
Níquel (II) cloruro hexahidrato
Formula: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Pto. de fusión: 140
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149809
Núm. CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,06529
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %