Níquel (II) cloruro hexahidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
270510010 270512500 270510050
ACRO270510010EA 224 EUR
ACRO270510010 ACRO270512500 ACRO270510050
Níquel (II) cloruro hexahidrato 98+%
Níquel (II) cloruro hexahidrato
Formula: NiCl₂·6H₂O
Pto. de fusión: 140 °C
Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149809
Núm. CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06529
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤60 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm