Níquel (II) cloruro hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de níquel hexahidrato
A14366.0B
A14366.0I
A14366.30
A14366.0BEA
109
EUR
A14366.0B
A14366.0I
A14366.30
Níquel (II) cloruro hexahidrato ≥98%
Níquel (II) cloruro hexahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Formula:
NiCl₂·6H₂O MW: 237,69 g/mol Pto. de fusión: 140 °C (-H₂O) Densidad: 1,92 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149809 Núm. CAS: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6505 |