Níquel (II) cloruro hexahidrato
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de níquel hexahidrato
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 144 EUR
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Níquel (II) cloruro hexahidrato
Níquel (II) cloruro hexahidrato
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Formula: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Pto. de fusión: 140
Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149809
Núm. CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,06529