Níquel (II) cloruro hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06717.0250 1.06717.1000
1.06717.0250EA 154 EUR
1.06717.0250 1.06717.1000
Níquel (II) cloruro hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Níquel (II) cloruro hexahidrato
Formula: NiCl₂·6H₂O
Pto. de fusión: 140 °C
Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149809
Núm. CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06529
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 553 g/l (20 °C)
Melting Point 1001 °C (anhydrous substance),decomposes
Molar Mass 237.66 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 987 °C (sublimed),(anhydrous substance)
pH 4.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials