Níquel (II) cloruro hidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
10815.14
10815.22
10815.06
10815.14EA
159
EUR
10815.14
10815.22
10815.06
Níquel (II) cloruro hidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Níquel (II) cloruro hidrato
Purity: 99.995%
CAS No.: 69098-15-3
Molecular Formula: Cl2Ni.xH2O
Formula Weight: 129.60(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149808
Formula:
Cl₂Ni·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149808 Núm. CAS: 69098-15-3 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6505 |