Cloruro de rodio (III) hidrato 38% Rh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de rodio hidrato, Rodio (III) cloruro hidrato
195520010 195520050
ACRO195520010EA 1190 EUR
ACRO195520010 ACRO195520050
Cloruro de rodio (III) hidrato 38% Rh
Cloruro de rodio (III) hidrato
Formula: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227.28 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149839
Núm. CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)