Cloruro de rodio (III) hidrato (38,5 - 45,5% Rh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de rodio hidrato, Rodio (III) cloruro hidrato
11032.03
11032.06
11032.14
11032.01
11032.03EA
1410
EUR
11032.03
11032.06
11032.14
11032.01
Cloruro de rodio (III) hidrato (38,5 - 45,5% Rh)
Cloruro de rodio (III) hidrato
CAS No.: 20765-98-4
Molecular Formula: RhCl3.xH2O
Formula Weight: 209.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark Red
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in alcohol, water. Slightly soluble in acetone
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00149839
Formula:
Cl₃Rh·H₂O MW: 227.28 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149839 Núm. CAS: 20765-98-4 EINECS: 233-165-4 |