Cloruro de rodio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
43702.03
43702.06
43702.03EA
1410
EUR
43702.03
43702.06
Cloruro de rodio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Rhodium (III) chloride hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 20765-98-4
Molecular Formula: RhCl3.xH2O
Formula Weight: 209.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00149839
Formula:
Cl₃Rh·H₂O MW: 227,28 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149839 Núm. CAS: 20765-98-4 EINECS: 233-165-4 Índice Merck: 14,8188 |