Cloruro de rutenio (III) hidrato (35 - 40% Ru)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Rutenio (III) cloruro hidrato, Tricloruro de rutenio hidrato
195480010 195480050 195480250 195481000
ACRO195480010EA 93 EUR
ACRO195480010 ACRO195480050 ACRO195480250 ACRO195481000
Cloruro de rutenio (III) hidrato (35 - 40% Ru)
Cloruro de rutenio (III) hidrato
Formula: Cl₃Ru·xH₂O
MW: 207.43 g/mol (anhy)
Densidad: 3.11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149844
Núm. CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Powder
Assay 35 to 40 % (Ru)
Additional info Trace analysis values are based on Ru
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Copper (Cu) ≤300 ppm
Gold (Au) ≤300 ppm
Iridium (Ir) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Magnesium (Mg) ≤300 ppm
Osmium (Os) ≤100 ppm
Palladium (Pd) ≤500 ppm
Platinum (Pt) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rhodium (Rh) ≤500 ppm
Silicon (Si) ≤300 ppm
Silver (Ag) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm