Cloruro de rutenio (III) hidrato (≥38% Ru) ≥99.9% (PGM basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Rutenio (III) cloruro hidrato, Tricloruro de rutenio hidrato
11043.18
11043.04
11043.09
11043.18EA
2860
EUR
11043.18
11043.04
11043.09
Cloruro de rutenio (III) hidrato (≥38% Ru) ≥99.9% (PGM basis)
Cloruro de rutenio (III) hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 14898-67-0
Molecular Formula: Cl3Ru.xH2O
Formula Weight: 207.43(anhy)
Physical Form: Crystalline Soluble
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: 100°dec
Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol, acetone
Merck Reference: 14,8302
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149844
Oxidation
Formula:
Cl₃Ru·xH₂O Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 3,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149844 Núm. CAS: 14898-67-0 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8302 |