Cloruro de rutenio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Rutenio (III) cloruro hidrato, Tricloruro de rutenio hidrato
43364.09
43364.04
43364.09EA
804
EUR
43364.09
43364.04
Cloruro de rutenio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Cloruro de rutenio (III) hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 14898-67-0
Molecular Formula: RuCl3.xH2O
Formula Weight: 207.43(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: 100°dec
Merck Reference: 14,8302
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149844
Formula:
Cl₃Ru·xH₂O MW: 207.43 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 3.11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149844 Núm. CAS: 14898-67-0 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,8302 |