Níquel (II) fluoruro tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Difluoruro de níquel tetrahidrato
14132.18 14132.30
14132.18EA 60.6 EUR
14132.18 14132.30
Níquel (II) fluoruro tetrahidrato ≥98%
Níquel (II) fluoruro tetrahidrato
Purity: 98+% CAS No.: 13940-83-5 Molecular Formula: NiF2.4H2O Formula Weight: 168.77 (96.71anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016263
Formula: F₂Ni·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016263
Núm. CAS: 13940-83-5
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III