Cobalto (II) nitrato hexahidrato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) nitrato hexahidrato
213091000 213095000 213090010 213090050
ACRO213091000EA 113 EUR
ACRO213091000 ACRO213095000 ACRO213090010 ACRO213090050
Cobalto (II) nitrato hexahidrato 99%, puro
Nitrato de cobalto hexahidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 55 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149647
Núm. CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,02469
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥98.5 %