Cobalto (II) nitrato hexahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
219211000 219215000 219210025
ACRO219211000EA 113 EUR
ACRO219211000 ACRO219215000 ACRO219210025
Cobalto (II) nitrato hexahidrato 99+% para análisis
Nitrato de cobalto hexahidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 55 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149647
Núm. CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,02469
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Cu) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %