Cobalto (II) nitrato hexahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
423580050 423581000 423585000 423580025
ACRO423580050EA 57.1 EUR
ACRO423580050 ACRO423581000 ACRO423585000 ACRO423580025
Cobalto (II) nitrato hexahidrato 98+% ACS
Nitrato de cobalto hexahidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 55 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149647
Núm. CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,02469
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1500 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %