Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥97.7%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalto (II) nitrato hexahidrato
11341.14
11341.30
11341.A1
11341.A7
11341.14EA
66.9
EUR
11341.14
11341.30
11341.A1
11341.A7
Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥97.7%
Nitrato de cobalto hexahidrato
Purity: 97.7% min
CAS No.: 10026-22-9
Molecular Formula: Co(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 291.04 (182.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.87
Refractive Index: 1.52
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 55-56°
Merck Reference: 14,2444
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149647
Formula:
Co(NO₃)₂·6H₂O Pto. de fusión: 55…56 °C Densidad: 1,87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149647 Núm. CAS: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,2444 |