Cobalto (II) nitrato hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02536.0100 1.02536.0250
1.02536.0100EA 236 EUR
1.02536.0100 1.02536.0250
Cobalto (II) nitrato hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Nitrato de cobalto hexahidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 57 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149647
Núm. CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 3077
ADR: 9,II
Índice Merck: 13,02469
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2170 g/l (100 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 291.04 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.87 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material