Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥96%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) nitrato hexahidrato
22910.264EA 113 EUR
22910.264 22910.468
Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥96%, TECHNICAL
Nitrato de cobalto hexahidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 57 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149647
Núm. CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,02469
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %