Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥98% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
239267-100G 239267-500G
239267-100GEA 102 EUR
239267-100G 239267-500G
Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥98% ACS, Fluka™
Nitrato de cobalto hexahidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 55-56 °C
Densidad: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149647
Núm. CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,02469
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance complying
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.15 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %