Hierro (III) nitrato nonahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trinitrato de hierro nonahidrato
202490010 202492500 202490050
ACRO202490010EA 154 EUR
ACRO202490010 ACRO202492500 ACRO202490050
Hierro (III) nitrato nonahidrato 99+% para análisis
Hierro (III) nitrato nonahidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Pto. Ebullición: 125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47 °C
Densidad: 1,68 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149708
Núm. CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,04057
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light purple Adhering crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid ≤0.3 % (HNO3)