Hierro (III) nitrato nonahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
423710030 423715000 423710100
ACRO423710030EA 406 EUR
ACRO423710030 ACRO423715000 ACRO423710100
Hierro (III) nitrato nonahidrato 98+% ACS
Hierro (III) nitrato nonahidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Pto. Ebullición: 125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47 °C
Densidad: 1,68 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149708
Núm. CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,04057
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %