Hierro (III) nitrato nonahidrato ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trinitrato de hierro nonahidrato
12226.22
12226.A1
12226.A7
12226.22EA
29.8
EUR
12226.22
12226.A1
12226.A7
Hierro (III) nitrato nonahidrato ≥98% (metals basis)
Hierro (III) nitrato nonahidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 7782-61-8
Molecular Formula: FeN3O9.9H2O
Formula Weight: 403.99 (241.86anhy)
Physical Form: Crystalline, Contains excess HNO3
Density: 1.684
Appearance: Pale purple
Odour: Acidic
Melting Point: 47°
Boiling Point: 125° dec.
Merck Reference: 14,4027
UN No.: 1466
MDL No.: MFCD00149708
Formula:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Pto. Ebullición: 125 °C (desc.) Pto. de fusión: 47 °C Densidad: 1,684 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149708 Núm. CAS: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,4027 |