Hierro (III) nitrato nonahidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trinitrato de hierro nonahidrato
MQ300
1.03883.0250 1.03883.1000
1.03883.0250EA 64.3 EUR
1.03883.0250 1.03883.1000
Hierro (III) nitrato nonahidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Hierro (III) nitrato nonahidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Pto. Ebullición: 125
Pto. de fusión: 47
Densidad: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149708
Núm. CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04057
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Free acid (as HNO₃) ≤ 0.3 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.005 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %