Hierro (III) nitrato nonahidrato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Trinitrato de hierro nonahidrato
24174.296EA 75.2 EUR
24174.296 24174.365
Hierro (III) nitrato nonahidrato ≥98%, TECHNICAL
Hierro (III) nitrato nonahidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47 °C
Densidad: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149708
Núm. CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,04057
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %