Hierro (III) nitrato nonahidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Trinitrato de hierro nonahidrato
24175.233EA
54
EUR
24175.233
24175.290
24175.260
Hierro (III) nitrato nonahidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Hierro (III) nitrato nonahidrato
Formula:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Pto. Ebullición: 125 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 47 °C Densidad: 1,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149708 Núm. CAS: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Índice Merck: 13,04057 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Free acid | Max. 0.05 meq/g |
Insolubility in water | Max. 0.02 % |
Not precipitated by NH4OH (as SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 50 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 % |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 10 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |