Níquel (II) nitrato hexahidrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223155000 223150025 223150100
ACRO223155000EA 104 EUR
ACRO223155000 ACRO223150025 ACRO223150100
Níquel (II) nitrato hexahidrato 99% para análisis
Níquel (II) nitrato hexahidrato
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 137 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 56,7 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149805
Núm. CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 12,06596
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to blue-green Crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Chromium (Cr) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤500 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤20 ppm
Sulfur (S) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %