Níquel (II) nitrato hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15540.0B
A15540.0I
A15540.22
A15540.36
A15540.A4
A15540.0BEA
115
EUR
A15540.0B
A15540.0I
A15540.22
A15540.36
A15540.A4
Níquel (II) nitrato hexahidrato ≥98%
Níquel (II) nitrato hexahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Formula:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Pto. Ebullición: 137 °C Pto. de fusión: 56,7 °C Densidad: 2,05 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149805 Núm. CAS: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,6513 |