Níquel (II) nitrato hexahidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ300
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
1.06721.0100EA 79.6 EUR
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
Níquel (II) nitrato hexahidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Níquel (II) nitrato hexahidrato
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290.79 g/mol
Pto. Ebullición: 137
Pto. de fusión: 56.7
Densidad: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149805
Núm. CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,06596
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 940 g/l (20 °C)
Melting Point 56.7 °C
Molar Mass 290.81 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 136.7 °C (1013 hPa)
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer