Níquel (II) nitrato hexahidrato ≥97.0% (by complexometric analysis), cristalizado, Purum p.a. analytical reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
72253-250G 72253-1KG
72253-250GEA 82.3 EUR
72253-250G 72253-1KG
Níquel (II) nitrato hexahidrato ≥97.0% (by complexometric analysis), cristalizado, Purum p.a. analytical reagent
Níquel (II) nitrato hexahidrato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290.79 g/mol
Pto. Ebullición: 137 Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 56.7 °C
Densidad: 2.050 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149805
Núm. CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,06596
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97.0 - 103.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 500 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm