Iridio (IV) óxido dihidrato ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 73%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dióxido de iridio dihidrato
43051.03
43051.06
43051.03EA
673
EUR
43051.03
43051.06
Iridio (IV) óxido dihidrato ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 73%, Premion®
Iridio (IV) óxido dihidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 30980-84-8
Molecular Formula: IrO2.2H2O
Formula Weight: 260.23 (224.20anhy)
Physical Form: Powder
Formula:
IrO₂·2H₂O MW: 260.25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011065 Núm. CAS: 30980-84-8 EINECS: 234-743-9 |