Platino (IV) óxido monohidrato 99.8% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
211930010 211932500 211930050
ACRO211930010EA 226 EUR
ACRO211930010 ACRO211932500 ACRO211930050
Platino (IV) óxido monohidrato 99.8% (trace metals basis)
Platino (IV) óxido monohidrato
Formula: O₂Pt·1H₂O
MW: 245.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066964
Núm. CAS: 12137-21-2
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to black Powder
Surface area ≥80 m²/g
Total trace metal impurities ≤2000 ppm
Platinum (Pt) 77.6 to 82 %