Platino (IV) óxido monohidrato (≥75% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12278.03
12278.06
12278.03EA
194
EUR
12278.03
12278.06
Platino (IV) óxido monohidrato (≥75% Pt)
Platino (IV) óxido monohidrato
CAS No.: 12137-21-2
Molecular Formula: O2Pt.H2O
Formula Weight: 245.10 (227.09anhy)
Physical Form: Powder, S.A.
Hydrogenation catalyst. Suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatics, carbonyls, nitriles, and nitro groups
Formula:
O₂Pt·1H₂O MW: 245.09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066964 Núm. CAS: 12137-21-2 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1 II |