Platino (IV) óxido hidrato Pt 79-84%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
211920010 211920050 211920250
ACRO211920010EA 196 EUR
ACRO211920010 ACRO211920050 ACRO211920250
Platino (IV) óxido hidrato Pt 79-84%
Platino (IV) óxido hidrato
Formula: O₂Pt·H₂O
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066964
Núm. CAS: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 12,07686
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to black Powder
Assay 79 to 84 % (Pt)
Surface area ≥90 m²/g (BET)