Platino (IV) óxido hidrato 99.9% (71 - 75% Pt) (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dióxido de platino hidrato
11049.01
11049.03
11049.06
11049.14
11049.01EA
73.6
EUR
11049.01
11049.03
11049.06
11049.14
Platino (IV) óxido hidrato 99.9% (71 - 75% Pt) (metals basis)
Platino (IV) óxido hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 52785-06-5
Molecular Formula: O2Pt.xH2O
Formula Weight: 227.09(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Dark brown
Merck Reference: 14,7527
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00066964
Formula:
O₂Pt·H₂O MW: 245,09 g/mol Pto. de fusión: 450 °C Densidad: 10,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066964 Núm. CAS: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,7527 |