Platino (IV) óxido hidrato hydrogenation catalyst, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dióxido de platino hidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07346.0001
8.07346.8500
8.07346.0001EA
256
EUR
8.07346.0001
8.07346.8500
Platino (IV) óxido hidrato hydrogenation catalyst, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Platino (IV) óxido hidrato
Formula:
O₂Pt·H₂O MW: 245.09 g/mol Pto. de fusión: 450 Densidad: 10.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066964 Núm. CAS: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8) II Índice Merck: 12,07686 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 227.08 g/mol |