Dióxido de rutenio hidrato (> 54% Ru)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
197430010 197430050 197430250
ACRO197430010EA 77.3 EUR
ACRO197430010 ACRO197430050 ACRO197430250
Dióxido de rutenio hidrato (> 54% Ru)
Dióxido de rutenio hidrato
Formula: O₂Ru·H₂O
MW: 151.08 g/mol
Densidad: 6.97
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149846
Núm. CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)