Dióxido de rutenio hidrato (≥54% Ru)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11803.06 11803.03 11803.14
11803.06EA 504 EUR
11803.06 11803.03 11803.14
Dióxido de rutenio hidrato (≥54% Ru)
Dióxido de rutenio hidrato
CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: O2Ru.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Formula: O₂Ru·H₂O
MW: 151.08 g/mol
Pto. de fusión: 1200 °C (subl.)
Densidad: 6.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149846
Núm. CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6