Hierro (II) sulfato heptahidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de hierro heptahidrato
201390010 201392500 201390051
ACRO201390010EA 52 EUR
ACRO201390010 ACRO201392500 ACRO201390051
Hierro (II) sulfato heptahidrato 99.5% para análisis
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Pto. de fusión: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light green to blue Crystals
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 %
Subst not pptd by NH3 ≤0.05 % (as SO4)