Hierro (II) sulfato heptahidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de hierro heptahidrato
423730030 423730050 423735000 423730100 423731000
ACRO423730030EA 272 EUR
ACRO423730030 ACRO423730050 ACRO423735000 ACRO423730100 ACRO423731000
Hierro (II) sulfato heptahidrato 99+% ACS
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Pto. de fusión: 64 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to blue-green to light blue Crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤1000 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %