Hierro (II) sulfato heptahidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfato de hierro heptahidrato
14498.30
14498.A1
14498.30EA
52.7
EUR
14498.30
14498.A1
Hierro (II) sulfato heptahidrato 99+% ACS
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.897
Appearance: Pale green
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Formula:
FeSO₄·7H₂O MW: 278.02 g/mol Pto. de fusión: 64 °C (-6H₂O) Densidad: 1.897 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149719 Núm. CAS: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Índice Merck: 14,4057 |