Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de hierro heptahidrato
A15178.0C A15178.0E A15178.36
A15178.0CEA 336 EUR
A15178.0C A15178.0E A15178.36
Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥98%
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Purity: 98% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Formula: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Pto. de fusión: 64 °C (-6H₂O)
Densidad: 1.897
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091