Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥96%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Sulfato de hierro heptahidrato
24237.294EA 37.7 EUR
24237.294 24237.363
Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥96%, TECHNICAL
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 64 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %