Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥96%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Sulfato de hierro heptahidrato
24240.295EA 59.8 EUR
24240.295 24240.364
Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥96%, GPR RECTAPUR®
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 64 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm