Hierro (II) sulfato heptahidrato 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
24244.232EA 24.7 EUR
24244.232 24244.298 24244.460
Hierro (II) sulfato heptahidrato 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 64 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 105.0 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 4.0
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cr (Chromium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.1 %
Mn (Manganese) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test