Níquel (II) sulfato hexahidrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
211085000 211080025 211080100 211081000
ACRO211085000EA 116 EUR
ACRO211085000 ACRO211080025 ACRO211080100 ACRO211081000
Níquel (II) sulfato hexahidrato 99% para análisis
Níquel (II) sulfato hexahidrato
Formula: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85 g/mol
Pto. de fusión: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149813
Núm. CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,06541
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm