Níquel (II) sulfato hexahidrato ≥98.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
36336.22 36336.36 36336.A4
36336.22EA 43.6 EUR
36336.22 36336.36 36336.A4
Níquel (II) sulfato hexahidrato ≥98.0% ACS
Níquel (II) sulfato hexahidrato
Purity: 98.0% min CAS No.: 10101-97-0 Molecular Formula: NiO4S.6H2O Formula Weight: 262.86 (154.77anhy) Physical Form: Powder Density: 2.070 Appearance: Blue to bluish green Odour: Odourless pH: 4.3-4.7 Merck Reference: 14,6517 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149813
Formula: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85 g/mol
Pto. de fusión: 840
Densidad: 2.070
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149813
Núm. CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,6517