Níquel (II) sulfato hexahidrato ≥99.97% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
53130.18
53130.30
53130.18EA
99.7
EUR
53130.18
53130.30
Níquel (II) sulfato hexahidrato ≥99.97% (metals basis)
Níquel (II) sulfato hexahidrato
Purity: 99.97% min
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
Formula:
NiSO₄·6H₂O MW: 262.85 g/mol Pto. de fusión: 840 Densidad: 2.070 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149813 Núm. CAS: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,6517 |