Níquel (II) sulfato hexahidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06726.1000 1.06726.9050
1.06726.1000EA 243 EUR
1.06726.1000 1.06726.9050
Níquel (II) sulfato hexahidrato, Supelco®
Níquel (II) sulfato hexahidrato
Formula: NiSO₄·6H₂O
Pto. de fusión: 840 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149813
Núm. CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,06541