Níquel (II) sulfato hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
1.06727.0100EA 91.1 EUR
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
Níquel (II) sulfato hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Níquel (II) sulfato hexahidrato
Formula: NiSO₄·6H₂O
Pto. de fusión: 840 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149813
Núm. CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,06541
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 53 °C
Molar Mass 262.86 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 4.3 - 4.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials